Beskrivning
Ger större pipetteringskomfort utan att kompromissa med noggrannhet och precision. Allt-i-ett-kit är en ekonomisk lösning för dagliga pipetteranvändare som oroar sig för mottagligheten för upprepade belastningsskador (RSI).
Utrustningen inkluderar:
- Tre PIPETMAN-pipetter: P20, P200 och P1 000 (utrustad med utmatareer i rostfritt stål)
- Två PIPETMAN DIAMOND spetspacks: D200 och D1 000 (ställ med 96 spetsar vardera)
- En Gilson guide till pipetterhandbok
- Tre plastspetsutkastare
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | D200- och D1000-tips |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Manuell luftförskjutningspipett |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipettstartsats |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Visa mer |