Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM Microvolume Startkit
Produktkod. 12561087 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12561087 0,2 till 100μ L Varje
1 options
Produktkod. 12561087 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F167800
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Optimerar pipetteringsstegen under ett laboratorieexperimentprotokoll och ger noggrannhet och precision. PIPETMANTM Microvolume Starter Kit är avsett för laboratoriepersonal vid diagnostik- och biotekniklaboratorier som oroar sig för belastningsskador (RSI).
Byggsatskomponenter:
  • Tre PIPETMAN-pipetter: P2, P10 och P100 (utrustade med utkastare i rostfritt stål)
  • Dubbel spets-utkastaradapter för P2G och P10G
  • Två PIPETMAN DIAMOND TIPACK: DL10 och D200 (rack med 96 spetsar vardera)
  • En Gilson guide till pipetterhandbok
  • Tre plastspetsutkastare
  • Inkluderar även tillbehör som 10 COLORISTM-identifieringsklämmor, 3 SingleTM-pipetthållare och 1 Gilson Guide to Pipetting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips DL10 och D200 tips
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå/Vit
Disponibel Återanvändbar
För användning med Manuell luftförskjutningspipett
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Sterilitet Icke-steril
Typ Startsats
Volym (metrisk) 0,2 till 100μ L
För användning med (applikation) Manuell luftförskjutningspipett
Inkluderar P2 / P10 / P100, D10 TIPACK, D200 TIPACK
Kvantitet 3
Garanti 3 år
Längd (engelska) 14,37 tum
Bredd (engelska) 12,01 tum
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 4,72 tum
Höjd (metrisk) 12 cm
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet