Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ L Fast pipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15134165 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1μ L
2μ L
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
300 μl
400μ L
500 μL
1 000μ l
5 000μ L
Färg:
Blå
Blått
Grön
Gul
Lila
Röd
Modell:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15134165
Brand: Gilson™ FA10019
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMAN L Fixed-pipetter erbjuder samma bekväma, lätta design som modellerna med variabel volym, men volymen kan aldrig ändras av misstag, vilket gör dem till ett idealiskt val för klinisk diagnostik, kvalitetskontroll och alla rutinmässiga testapplikationer.
  • Förbättrad handtagsdesign för intensiva användare med lägre vikt och större krok.
  • Graderad täckning kan justeras av användare i laboratoriet för täta och trögflytande vätskor (när den har återställts kan den nya volymen inte ändras av misstag).
  • Den nedre delen av tryckknappen är färgad i blått vilket gör den lätt att identifiera som en modell med fast volym.
  • För bekväm åtkomst till de delar som kan repareras är pipetten utrustad med Gilson clip ejektor.
  • 2D identifieringskod för enkel spårbarhet.
  • Spårningsfunktionen inkluderar produktens referensnummer, tillverkningsdatum, serienummer och nominell volym.
  • Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO8655, CE, GLP
Kompatibla tips D10, DL10, DF10, DFL10 spets
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med D-10, DL10, DF10, DFL10 Tips
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell F5L
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 5μ L
För användning med (utrustning) D10, DL10, DF10, DFL10 spets
Inkluderar Plast Clip Ejector
Kvantitet 1
Längd (engelska) 4,25 tum
Längd (metrisk) 10.8 cm
Bredd (engelska) 12,48 tum.
Bredd (metrisk) 31.7 cm
Höjd (engelska) 1,46 tum.
Höjd (metrisk) 3.7 cm
Vikt (engelska) 0.47 lb.
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet