Beskrivning
Mekanisk pipett kombinerar den legendariska robustheten hos PIPETMAN™ Klassisk med en nydesignad kropp och toppmodern inre mekanism för att erbjuda överlägsen komfort och noggrannhet. Finns i 8 enkelkanalsmodeller som täcker volymintervallet 0,2 L μtill 10mL.
- Omdesignat handtag ligger naturligt i användarens hand, oavsett storlek.
- Volymlåsningssystem garanterar ingen oavsiktlig förändring av volymen under pipettering.
- Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
- 2D-identifikationskod möjliggör enkel spårning av produktinformation.
- Ny kolvenhet designad för att drastiskt förbättra pipettering och spolkrafter.
- Omdesignad spetsutkastarform och inre mekanism ger minskade spetsutkastningskrafter med 50 %.
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt, kontakta din Fisher Scientific Säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,1,± 0,1,± 0,2 μL |
| Kompatibla tips | D200, DF30ST spets |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | D-200, DF30ST spets |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |