Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ L Mekanisk pipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12336152 Handla allt Gilson Produkter
Modell:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Noggrannhet:
±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL
±0,025,± 0,075,± 0,1 μL
±0,1,± 0,1,± 0,2 μL
±0,35,± 0,4,± 0,8 μL
±0,5,± 0,8,± 1,6 μL
±12,± 15,± 30 μL
±3,± 4,± 8 μL
±30,± 40,± 60 μL
Inkluderar:
Ingen spetsutkastare
Spetsutkastare i rostfritt stål
Utkastare av plastspets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12336152
Brand: Gilson™ FA10004P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De PIPETMAN™ L Mechanical Pipet är en lättviktspipett med låsbar volym och låga krafter.
Mekanisk pipett kombinerar den legendariska robustheten hos PIPETMAN™ Klassisk med en nydesignad kropp och toppmodern inre mekanism för att erbjuda överlägsen komfort och noggrannhet. Finns i 8 enkelkanalsmodeller som täcker volymintervallet 0,2 L μtill 10mL.
  • Omdesignat handtag ligger naturligt i användarens hand, oavsett storlek.
  • Volymlåsningssystem garanterar ingen oavsiktlig förändring av volymen under pipettering.
  • Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
  • 2D-identifikationskod möjliggör enkel spårning av produktinformation.
  • Ny kolvenhet designad för att drastiskt förbättra pipettering och spolkrafter.
  • Omdesignad spetsutkastarform och inre mekanism ger minskade spetsutkastningskrafter med 50 %.
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt, kontakta din Fisher Scientific Säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,35,± 0,4,± 0,8 μL
Kompatibla tips D200, DF100ST spets
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Lax
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med D-200, DF100ST spets
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell P100L
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 10 till 100μ l
Finger stil Ergonomi
För användning med (applikation) Transportera en uppmätt volym vätska
För användning med (utrustning) D200, DF100ST spets
Inkluderar Utkastare av plastspets
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 12,6 tum
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (engelska) 4,33 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Höjd (engelska) 1,57 tum.
Höjd (metrisk) 4 cm
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet