Beskrivning
Mekanisk pipett kombinerar den legendariska robustheten hos Classic PIPETMAN™ med en nydesignad kropp och toppmodern intern mekanism för att erbjuda överlägsen komfort och precision. Finns i 8 enkelkanalsmodeller med volymintervallet 0,2 μl till 10 ml.
- Omdesignat handtag passar naturligt i användarens hand, oavsett storlek.
- Volymlåsningssystemet garanterar ingen oavsiktlig volymförändring under pipettering.
- Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
- 2D-identifieringskod möjliggör enkel spårning av produktinformation.
- Ny kolvmontering designad för att drastiskt förbättra pipettering och spolningskrafter.
- Omdesignad form och intern mekanism för spetsens utkastare ger minskade utkastningskrafter med 50%.
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt, kontakta din Fisher Scientific Säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL |
| Kompatibla tips | D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST spets |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Utmatningshastighet | Nej |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | D-200, D-300, DF100ST, DF200ST, DF300ST spets |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |