Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM L Mekanisk Pipet
Produktkod. 12386142 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Modell:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Noggrannhet:
±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL
±0,025,± 0,075,± 0,1 μL
±0,1,± 0,1,± 0,2 μL
±0,35,± 0,4,± 0,8 μL
±0,5,± 0,8,± 1,6 μL
±12,± 15,± 30 μL
±3,± 4,± 8 μL
±30,± 40,± 60 μL
Inkluderar:
Ingen spetsutkastare
Rostfri stålspetsutkastare
Spetsutkastare i rostfritt stål
Utkastare av plastspets
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Volym (metrisk) Noggrannhet Inkluderar Förpackningsstorlek
12386142 P10L 1 till 10μ l ±0,025,± 0,075,± 0,1 μL Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12366142 P2L 0,2 till 2μ L ±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12396142 P10L 1 till 10μ l ±0,025,± 0,075,± 0,1 μL Utkastare av plastspets Varje
12306152 P20L 2 till 20μ l ±0,1,± 0,1,± 0,2 μL Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12376142 P2L 0,2 till 2μ L ±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL Utkastare av plastspets Varje
12326152 P100L 10 till 100μ l ±0,35,± 0,4,± 0,8 μL Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12336152 P100L 10 till 100μ l ±0,35,± 0,4,± 0,8 μL Utkastare av plastspets Varje
12346152 P200L 20 till 200μ l ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12356152 P200L 20 till 200μ l ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL Utkastare av plastspets Varje
12366152 P1000L 100 till 1 000μ l ±3,± 4,± 8 μL Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12386152 P5000L 500 till 5000μ L ±12,± 15,± 30 μL Rostfri stålspetsutkastare Varje
12376152 P1000L 100 till 1 000μ l ±3,± 4,± 8 μL Utkastare av plastspets Varje
12396152 P10 ml 1 till 10 ml ±30,± 40,± 60 μL Ingen spetsutkastare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 12386142 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer FA10002M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.00 SEK
    3867.51 SEK / Paket med 1
    Save 727.49 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
PIPETMANTM L mekanisk pipet är en lätt pipett med låsbar volym och låga krafter.
Mekanisk pipett kombinerar den legendariska robustheten hos Classic PIPETMAN™ med en nydesignad kropp och toppmodern intern mekanism för att erbjuda överlägsen komfort och precision. Finns i 8 enkelkanalsmodeller med volymintervallet 0,2 μl till 10 ml.
  • Omdesignat handtag passar naturligt i användarens hand, oavsett storlek.
  • Volymlåsningssystemet garanterar ingen oavsiktlig volymförändring under pipettering.
  • Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
  • 2D-identifieringskod möjliggör enkel spårning av produktinformation.
  • Ny kolvmontering designad för att drastiskt förbättra pipettering och spolningskrafter.
  • Omdesignad form och intern mekanism för spetsens utkastare ger minskade utkastningskrafter med 50%.
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt, kontakta din Fisher Scientific Säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,025,± 0,075,± 0,1 μL
Kompatibla tips D10, DL10, DF10ST, DFL10ST spets
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tips
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell P10L
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
Finger stil Ergonomi
För användning med (applikation) Transportera en uppmätt volym vätska
För användning med (utrustning) D10, DL10, DF10ST, DFL10ST spets
Inkluderar Spetsutkastare i rostfritt stål
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 12,6 tum
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (engelska) 4,33 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Höjd (engelska) 1,57 tum.
Höjd (metrisk) 4 cm
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet