Beskrivning
PIPETMAN L Micro-volume Kit erbjuder PIPETMAN P2L och P10L, idealiska för pipettering av enzymer och reagenser; och en PIPETMAN P100L, lämplig för små volymer av vattenbaserade vätskor med måttlig viskositet och densitet (molekylärbiologi, immunologi, etc.).
Innehåll i satsen:
- 3 PIPETMAN L-pipetter: P2L, P10L och P100L med Gilson certifikat
- 2 ställ med certifierade PIPETMAN DIAMOND-tips: DL10 och D200
- 3 SINGLETM-pipetthållare
- 3 plastspetsutkastare
- 1 Gilson guide till pipettering
- 1 Tvåminuters inspektionsaffisch
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | DL10 och D200 tips |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå/Vit |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Manuell luftförskjutningspipett |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |