Beskrivning
- Gilson –patenterade volymlåsningssystem garanterar ingen oavsiktlig förändring av volymen under pipettering.
- Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
- Omdesignat handtag ligger naturligt i din hand, oavsatst storlek.
- Unik inre design applicerar jämnt, lika tryck från vardera sidan av pipetten, snarare än på mitten av kanalerna som andra flerkanaler gör.
- 2D-identifikationskod spårar produktens referensnummer, tillverkningsdatum, serienummer och maximal pipettvolym.
- Finns i 8 –och 12 –kanaler som täcker ett volymintervall från 0,5 till 300 μl.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | PIPETMAN DIAMANTTIPS D200, D300, DF200ST, DF300ST |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets 2 till 200 μl |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Modell | P8x200L |
| Visa mer |