Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM L Multikanalpipett
Produktkod. 13406718 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Färg:
Grön
Gul
Röd
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
20 till 300μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal kanaler Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13406718 Grön 8 20 till 300μ l Varje
13236828 Gul 12 2 till 20μ l Varje
13266828 Gul 8 20 till 200μ l Varje
13286828 Gul 12 20 till 200μ l Varje
13426718 Röd 8 0,5 till 10μ l Varje
13436718 Röd 12 0,5 till 10μ l Varje
13446718 Grön 12 20 till 300μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13406718 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer FA10015
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
PIPETMANTM L Multichannel Pipet är en lätt multikanalpipett med låsbar volym som är designad för att passa naturligt i handen.
  • Gilson –patenterade volymlåsningssystem garanterar ingen oavsiktlig förändring av volymen under pipettering.
  • Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
  • Omdesignat handtag ligger naturligt i din hand, oavsatst storlek.
  • Unik inre design applicerar jämnt, lika tryck från vardera sidan av pipetten, snarare än på mitten av kanalerna som andra flerkanaler gör.
  • 2D-identifikationskod spårar produktens referensnummer, tillverkningsdatum, serienummer och maximal pipettvolym.
  • Finns i 8 –och 12 –kanaler som täcker ett volymintervall från 0,5 till 300 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips PIPETMAN DIAMANTTIPS D200, D300, DF200ST, DF300ST
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets 50 till 1000 μl
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell P8x300L
Antal kanaler 8
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 20 till 300μ l
Finger stil Ergonomi
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 5,98 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Bredd (engelska) 12,83 tum
Bredd (metrisk) 32.6 cm
Höjd (engelska) 1,54 tum
Höjd (metrisk) 3.9 cm
Vikt (engelska) 0.82 lb.
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet