Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ l flerkanalig pipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4444707 Handla allt Gilson Produkter
Färg:
Grön
Gul
Röd
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
20 till 300μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 13236828
Brand: Gilson™ FA10010
Only null left
Add to basket
Add to basket
PIPETMANNEN™ l Multichannel Pipet är en lätt flerkanalerpipett med låsbar volym som har designats för att ligga naturligt i din hand.
  • Gilson –patenterade volymlåsningssystem garanterar ingen oavsiktlig förändring av volymen under pipettering.
  • Justerbar spetsutmatare ger komfort för höger- och vänsterhänta användare.
  • Omdesignat handtag ligger naturligt i din hand, oavsatst storlek.
  • Unik inre design applicerar jämnt, lika tryck från vardera sidan av pipetten, snarare än på mitten av kanalerna som andra flerkanaler gör.
  • 2D-identifikationskod spårar produktens referensnummer, tillverkningsdatum, serienummer och maximal pipettvolym.
  • Finns i 8 –och 12 –kanaler som täcker ett volymintervall från 0,5 till 300 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kompatibla tips PIPETMAN DIAMOND Tips DL10, D200, DFL10ST, DF30ST
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipette Tip 0.5 to 20 μL
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell P12x20L
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 2 till 20μ l
Finger stil Ergonomi
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 6,02 tum
Längd (metrisk) 15.3 cm
Bredd (engelska) 12,87 tum
Bredd (metrisk) 32.7 cm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.8 cm
Vikt (engelska) 0.88 lb.
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet