Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Starter Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4330390 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0.2 to 100 μL
500 μL to 10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10797404
Brand: Gilson™ F167400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Contains boxes of certified-quality PIPETMAN™ Tips and useful accessories. Gilson™ PIPETMAN™ Starter Kit includes single pipet holders, COLORIS™ Identification Clips (mixed colors), and a Gilson Guide to Pipetting (except Large-volume Kit).
  • Contains boxes of certified-quality PIPETMAN Tips and useful accessories.
  • Single pipet holders
  • COLORIS™ Identification Clips (mixed colors)
  • Gilson Guide to Pipetting (except Large-volume Kit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Manual Air Displacement
Färg Blue/White
Disponibel Reusable
För användning med Manual Air Displacement Pipette
Typ av grepp Ergonomic
Material Polypropylene
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Sterilitet Non-sterile
Typ Pipette Kit, Manual Air Displacement
Volym (metrisk) 500 μL to 10 mL
Filtertyp Non-Filtered
Inkluderar P5000, P10mL pipet, one package of filters and tip for each pipet (P5000: 10 filters and 5 tips, P10mL: 10 filters and 2 tips)
Garanti 3 Years
Längd (engelska) 14.37 in.
Längd (metrisk) 36.5 cm
Bredd (engelska) 12.01 in.
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 4.72 in.
Höjd (metrisk) 12 cm
Lämplig för ändamålet Certified Quality