Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filtertips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11921483 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Längd (metrisk):
3 cm
4,5 cm
5,1 cm
8,4 cm
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
10 till 100 μl
100 till 1 200μ l
100 till 1000 μl
2 till 30μ L
20 till 200μ l
20 till 300μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Volym (metrisk) unitSize
11921483 3 cm 0,1 till 10μ L Paket med 960
12639591 4,5 cm 0,1 till 10μ L Paket med 960
11922078 5,1 cm 2 till 30μ L -
12649591 5,1 cm 10 till 100 μl Paket med 960
11912078 5,1 cm 20 till 200μ l Paket med 960
12669591 5,1 cm 20 till 300μ l Paket med 960
12679591 5,1 cm 100 till 1000 μl Paket med 960
12689591 8,4 cm 100 till 1 200μ l Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11921483 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F171103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för att möta de strängaste kraven inom olika områden och applikationer som PCR, molekylärbiologi och cellteknik. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filterspetsar är designade, utvecklade och tillverkade för att passa Gilson pipetterar perfekt. De spelar en avgörande roll för att förhindra aerosolburen kontaminering.
  • Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer fullständig dispensering för konsekventa resultat.
  • Garanterar noggrannhet och precision.
  • Ingen risk för kontaminering: Spetsar tillverkas i ett rent rum.
  • Gammastrålning steriliserad: Indikatorprickar som används på Gilsons produkter genomgår en irreversibel färgförändring vid sterilisering.
  • Garanterat fri från DNA, RNA, DNas, RNas, ATP , Pyrogener och spårmetaller.
  • Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
  • Enkel identifiering med färgkodad förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell DF10ST
Längd (engelska) 5,71 tum.
Längd (metrisk) 3 cm
Rena påståenden DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Kvantitet 960 (10x96)
Produkttyp Air Displacement
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje Pipetman Tipack
Material Polypropen
Examen 2μ L, 10μ L