Beskrivning
- Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
- Kräver låg spetsmonteringskraft.
- Robust och designad för att tåla autoklavering.
- Sterilitetssäkringsnivå SAL 10 -6 garanterad, med gammastrålning.
- Alla förpackningar är inslagna i medicinteknisk kvalitetsplast som ger en komplett skydd mot kontaminering.
- Indikatorprickar används på Gilson produkter genomgår en irreversibel färgförändring vid sterilisering; gula gammaprickar blir röda när produkterna har exponerats på rätt sätt.
- TIPACKs är säkert förseglade med ett klistermärke; en fullständig produktbeskrivning finns på TIPACK för spårbarhet och enkel identifiering.
- Finns i steriliserade eller autoklaverbara förpackningar.
- Tillverkad i ett rent rum och därmed ingen risk för kontaminering.
- Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
- Enkel identifiering med färgkodad förpackning att möta GLP krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 2 till 200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | D200 |
| Längd (engelska) | 5,71 tum. |
| Längd (metrisk) | 14,5 cm |
| Rena påståenden | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |