Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM TIPACKTM Rackade pipetspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10173332 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Längd (metrisk):
14,5 cm
32,2 cm
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
100 till 1 200μ l
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
500 till 5000μ L
Modell:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
Paket med 960
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Volym (metrisk) Modell Sterilitet unitSize
10173332 32,2 cm 500 till 5000μ L D5000 Icke-steril Paket med 600
12629581 14,5 cm 0,1 till 10μ L D10 Icke-steril Paket med 960
12679581 14,5 cm 0,1 till 10μ L D10 Sterila Paket med 960
12639581 14,5 cm 0,1 till 20μ L DL10 Icke-steril Paket med 960
12689581 14,5 cm 0,1 till 20μ L DL10 Sterila Paket med 960
12649581 14,5 cm 2 till 200μ L D200 Icke-steril Paket med 960
10153382 14,5 cm 2 till 200μ L D200 Sterila Paket med 960
12629601 14,5 cm 20 till 300μ l D300 Icke-steril Paket med 960
12699581 14,5 cm 20 till 300μ l D300 Sterila Paket med 960
12659581 14,5 cm 100 till 1000 μl D1000 Icke-steril Paket med 960
12609591 14,5 cm 100 till 1000 μl D1000 Sterila Paket med 960
12669581 14,5 cm 100 till 1 200μ l D1200 Icke-steril -
12619581 14,5 cm 100 till 1 200μ l D1200 Sterila Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10173332 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F161370
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad för att vara funktionell, bekväm och robust. GilsonTM PIPETMANTM TIPACKTM Racked Pipet Tips finns tillgängliga i steriliserade eller autoklavbara förpackningar.
  • Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
  • Kräver låg spetsmonteringskraft.
  • Robust och designad för att tåla autoklavering.
  • Sterilitetsgarantinivå SAL 10-6 garanterad, med gammabestrålning.
  • Alla paket är inlindade i plast av medicinsk utrustningskvalitet som ger ett komplett skydd mot kontaminering.
  • Indikatorprickar som används på Gilson produkter genomgår en irreversibel färgförändring vid sterilisering; gula gammaprickar blir röda när produkterna har exponerats korrekt.
  • TIPACKs är säkert förseglade med en klisterlapp; en fullständig produktbeskrivning finns på TIPACK för spårbarhet och enkel identifiering.
  • Finns i steriliserade eller autoklavbara förpackningar.
  • Tillverkad i ett renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
  • Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
  • Enkel identifiering med färgkodad förpackning för att uppfylla GLP kraven.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 500 till 5000μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell D5000
Längd (engelska) 12,68 tum.
Längd (metrisk) 32,2 cm
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Förpackning Racked - TIPACK
Kvantitet 600 (12x50)
Produkttyp Pipetttips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universell passform
Graderad Nej
Produktlinje Pipetman Tipack