Beskrivning
- Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
- Kräver låg spetsmonteringskraft.
- Robust och designad för att tåla autoklavering.
- Sterilitetsgarantinivå SAL 10-6 garanterad, med gammabestrålning.
- Alla paket är inlindade i plast av medicinsk utrustningskvalitet som ger ett komplett skydd mot kontaminering.
- Indikatorprickar som används på Gilson produkter genomgår en irreversibel färgförändring vid sterilisering; gula gammaprickar blir röda när produkterna har exponerats korrekt.
- TIPACKs är säkert förseglade med en klisterlapp; en fullständig produktbeskrivning finns på TIPACK för spårbarhet och enkel identifiering.
- Finns i steriliserade eller autoklavbara förpackningar.
- Tillverkad i ett renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
- Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
- Enkel identifiering med färgkodad förpackning för att uppfylla GLP kraven.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | D10 |
| Längd (engelska) | 5,71 tum. |
| Längd (metrisk) | 14,5 cm |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Standard |
| Visa mer |