Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ TIPACK™ Racked pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12649581 Handla allt Gilson Produkter
Längd (metrisk):
14.5 cm
32.2 cm
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
100 till 1 200μ l
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
500 till 5000μ L
Modell:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
Paket med 960
Produktkod. 12649581
Brand: Gilson™ F171300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad för att vara funktionell, bekväm och robust. Gilson™ PIPETMAN™ TIPACK™ Racked pipettspetsar finns i steriliserade eller autoklaverbara förpackningar.
  • Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
  • Kräver låg spetsmonteringskraft.
  • Robust och designad för att tåla autoklavering.
  • Sterilitetssäkringsnivå SAL 10 -6 garanterad, med gammastrålning.
  • Alla förpackningar är inslagna i medicinteknisk kvalitetsplast som ger en komplett skydd mot kontaminering.
  • Indikatorprickar används på Gilson produkter genomgår en irreversibel färgförändring vid sterilisering; gula gammaprickar blir röda när produkterna har exponerats på rätt sätt.
  • TIPACKs är säkert förseglade med ett klistermärke; en fullständig produktbeskrivning finns på TIPACK för spårbarhet och enkel identifiering.
  • Finns i steriliserade eller autoklaverbara förpackningar.
  • Tillverkad i ett rent rum och därmed ingen risk för kontaminering.
  • Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
  • Enkel identifiering med färgkodad förpackning att möta GLP krav.
Beställningsinfo
10 TIPPACKS med 96 racked tips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell D200
Längd (engelska) 5,71 tum.
Längd (metrisk) 14.5 cm
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Kvantitet 960 (10x96)
Produkttyp Pipetttips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje Pipetman Tipack
Material Polypropen
Examen 20 μL; 100 μL