Beskrivning
- TOWERPACKTM är ett innovativt, snabbt och enkelt påfyllningssystem för DIAMONDTM Tips
- Använder 60 % mindre plats på laboratoriebänken och 70 % mindre plast
- Hela sortimentet av DIAMONDTM Tips TOWERPACKTM passar den otroligt lättanvända universella omladdningslådan
- Färgkodade rack skiljer spetsmodeller och anger kompatibla GilsonTM-pipettmodeller
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött, Grön, Gult, Blått |
| Håller | 960 |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 1 |
| Form | Konisk |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Tower Pack |
| Kvantitet | 1 |
| Visa mer |