Läs mer
Gilson™ Säker aspirationsstation
Produktkod. 11307830 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Produkttyp:
Rörkontakt
Produktkod. Produkttyp
11307830 Rörkontakt
1 options
Produktkod. 11307830 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F1077418
Beräknad leverans: 24-02-2027
Vakuumstyrd säker aspirationsstation med liten fotavtryck.
  • Sluten, fristående enhet designad för att förhindra föroreningsrisker
  • Kompakt design med justerbar hastighet som möjliggör snabb aspiration
  • Alltid redo att användas genom att bara trycka på handtagsknappen
  • Handtaget rymmer olika typer av adaptrar för att suga från olika kärl
  • Bekväm koppling för snabb tömning av flaskan
  • In-line hydrofoba filter fångar aerosoler
  • Koppla två handtag till stationen med Y-formade kontakten
  • Motorn startar först när vakuumtrycket sjunker
  • Nivådetektion förhindrar överflöd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rörkontakt
Färg Klart
För användning med (utrustning) Gilson Säker aspirationsstation
Kvantitet 1 st.