Läs mer
Gilson™ TRACKMAN™ Duo-plate pipettering Tracker tillbehör, mikrorörshållare
Handla allt Gilson Produkter
:
Mikrorörshållare; För användning med: TRACKMAN™ Duo-plate Pipett Tracker
Beskrivning
- 0,5 mL, 1,5 mL och 2 mL mikrorörshållare
- Kärlkapacitet: 16 mikrorör
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Alla pipetter med spetsar monterade |
| Material | Plast |
| Typ | Mikrorörshållare |
| För användning med (utrustning) | 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml rör |
| Inkluderar | Valfritt tillbehör för rörhållare |