Läs mer
Gilson™ Universal flerkanalsstativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12306172 Handla allt Gilson Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12306172
Brand: Gilson™ F161417
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universal flerkanalsstativ designat för att rymma 8 eller 12 kanals pipetter.
Universal Multichannel Stand är gjord av Altuglas™ Essentiell kvalitet PMMA (polymetylmetakrylat). PMMA är mycket transparent och ger god motståndskraft mot repor, stötar och temperatur. Den har också en god resistens mot många kemikalier som vanligtvis hanteras i laboratorier såsom alkoholer som etanol och metanol, desinfektionsmedel och vissa syror och baser beroende på koncentrationen.
  • Tillverkad av flexibel plast
  • Stödkanterna vidgas eller dras in för att anpassa geometrin för praktiskt taget alla pipettmärken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1x Multichannel pipette stand
Färg Klart
För användning med Pipetter
Typ Pipetthållare
För användning med (utrustning) Alla Gilson och andra märken av flerkanalspipetter
Inkluderar 1x Multichannel pipette stand
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) 151.9 X 151.9 X 105.7 mm
Längd (engelska) 6 in
Längd (metrisk) 152 mm
Bredd (engelska) 6 in
Bredd (metrisk) 152 mm
Höjd (engelska) 4.2 in
Höjd (metrisk) 106 mm
Vikt (engelska) .11 lb
Vikt (metrisk) 6917 g