Läs mer
Gilteritinib, MedChemExpress
Beskrivning
Gilteritinib (ASP2215) is a potent and ATP-competitive FLT3/AXL inhibitor with IC50s of 0.29 nM/0.73 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gilteritinib |
| CAS | 1254053-43-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H44N8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ASP2215 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (180.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC(C1=NC(CC)=C(NC2CCOCC2)N=C1NC3=CC(OC)=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.71 |
| Visa mer |