Läs mer
Gilteritinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gilteritinib |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44N8O3/c1-4-23-28(31-20-9-17-40-18-10-20)34-29(26(33-23)27(30)38)32-21-5-6-24(25(19-21)39-3)37-11-7-22(8-12-37)36-15-13-35(2)14-16-36/h5-6,19-20,22H,4,7-18H2,1-3H3,(H2,30,38)(H2,31,32,34) |
| Formel vikt | 552.3536 |