Läs mer
Gimeracil-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gimeracil-13C3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9)/i2+1,3+1,4+1 |
| Formel vikt | 148.0031 |