Läs mer
Gimeracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gimeracil |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9) |
| Formel vikt | 144.9931 |