Läs mer
Gimeracil, TRC
Produktkod. 30404805
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404805 50 mg
30403549 5 mg
30391785 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG37800050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103766-25-2
Molekylformel C5 H4 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 145.54
IUPAC-namn 5-kloro-4-hydroxy-1H-pyridin-2-ett
LEDER OC1=CC(=O)NC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gimeracil
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9)
Formel vikt 144.9931