Läs mer
Ginkgolic Acid (C13:0), MedChemExpress
Produktkod. 16428858
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16428858 10 mg
1 options
Produktkod. 16428858 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0078
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ginkgolic Acid (C13:0) is a natural anticariogenic agent in that it exhibits antimicrobial activity against S.
Ginkgolic Acid (C13:0) is a natural anticariogenic agent in that it exhibits antimicrobial activity against S.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ginkgolic Acid (C13:0)
CAS 20261-38-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H32O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Ginkgolic acid (13:0) Ginkgoneolic Acid 6-Tridecylsalicylic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (312.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=C(CCCCCCCCCCCCC)C=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 320.47
Formel vikt 320.47
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation