Läs mer
Ginkgolic Acid, MedChemExpress
Produktkod. 16421298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16421298 5 mg
16418858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16421298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ginkgolic Acid is a natural compound that inhibits SUMOylation with an IC50 of 3.0 μM in in vitro assay.
Ginkgolic Acid is a natural compound that inhibits SUMOylation with an IC50 of 3.0 μM in in vitro assay.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ginkgolic Acid
CAS 22910-60-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H34O3
Kvantitet 5 mg
Synonym Ginkgolic acid (15:1) Ginkgolic acid I Romanicardic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (288.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)C=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 346.5
Formel vikt 346.5
Procent renhet 98.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death