Läs mer
Ginkgolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginkgolic Acid C13:0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16-18(21)19(17)20(22)23/h13,15-16,21H,2-12,14H2,1H3,(H,22,23) |
| Formel vikt | 320.2351 |