Läs mer
Ginkgolide A, MedChemExpress
Produktkod. 16454337
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16454337 50 mg
16418458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16454337 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0355
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24O9
Kvantitet 50 mg
Synonym BN-52020
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (244.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@]3(C4=O)C(C5([C@@H](O)C(O6)=O)C6O3)([C@H](O4)C[C@H]5C(C)(C)C)C[C@]2([H])O1
Molekylvikt (g/mol) 408.4
Formel vikt 408.4
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation