Läs mer
Ginkgolid A, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494769
Change view
Kvantitet:
20 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494769 20 mg 20mg
1 options
Produktkod. 15494769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62384.F+
Request Bulk or Custom Format
Trombocytaktiverande faktor (PAF) antagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Färg Vitt
Molekylformel C20H24O9
MDL-nummer MFCD00133365,MFCD07437829
Kvantitet 20 mg
Merck Index 14,4426
Synonym ginkgolide a
Löslighetsinformation Soluble in DMSO
InChI-nyckel FPUXKXIZEIDQKW-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1C(=O)OC2CC34C5CC(C(C)(C)C)C33C(O)C(=O)OC3OC4(C(=O)O5)C12O
IUPAC-namn 8-tert-butyl-6,17-dihydroxi-16-metyl-2,4,14,19-tetraoxahexacyklo[8.7.2.01,11.03,7.0',11.013,117]nonadekan-5,15,18,18
Molekylvikt (g/mol) 408.40
PubChem CID 132470876
Formel vikt 408.41
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.