Läs mer
Ginkgolide B, MedChemExpress
Produktkod. 16484887
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16484887 50 mg -
16469098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16484887 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0784
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ginkgolide B
CAS 15291-77-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24O10
Kvantitet 50 mg
Synonym BN-52021
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.63 mM)
LEDER O[C@@H]1C(C2([C@H]3O)[C@](OC3=O)([H])O4)([C@@](O5)([H])C[C@H]2C(C)(C)C)C4(C5=O)[C@@](O)([C@@H]6C)[C@@]1([H])OC6=O
Molekylvikt (g/mol) 424.4
Formel vikt 424.4
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death