Läs mer
Ginkgolide B
Produktkod. 15473379
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473379 10 mg 10mg
15483379 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60646.MA
Request Bulk or Custom Format
Trombocytaktiverande faktor (PAF) antagonist
Ginkgolid B används som en potent PAF-R-antagonist. Ginkgolid B påskyndar PAF-hydrolys genom att främja PAF-AH Iα 2 homodimer aktivitet. Dessutom har denna förening rapporterats hämma neutrofildegranulering in vitro. Hämmar superoxidproduktion in vitro och hämmar bronkkonstriktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ginkgolid B används som en potent PAF-R-antagonist. Ginkgolid B påskyndar PAF-hydrolys genom att främja PAF-AH Iα 2 homodimer aktivitet. Dessutom har denna förening rapporterats hämma neutrofildegranulering in vitro. Hämmar superoxidproduktion in vitro och hämmar bronkkonstriktion.
Löslighet
Löslig i DMSO. Något lösligt i vatten och etanol
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15291-77-7
Molekylformel C20H24O10
Molekylvikt (g/mol) 424.402
MDL-nummer MFCD05662347
InChI-nyckel SQOJOAFXDQDRGF-WVXYHUDCSA-N
Synonym sqojoafxdqdrgf-maggbrlhsa-n
PubChem CID 132470872
LEDER CC1C(=O)OC2C1(C34C(=O)OC5C3(C2O)C6(C(C5)C(C)(C)C)C(C(=O)OC6O4)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ginkgolide B
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Merck Index 14,4426
Löslighetsinformation Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol
Formel vikt 424.4
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.