Läs mer
Ginkgolide C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginkgolide C |
| CAS | 15291-76-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H24 O11 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-(1,1-dimethylethyl)hexahydro-2,4,7b,11-tetrahydroxy-8-methyl-, (1S,2R,3S,3aS,4R,6aR,7aR,7bR,8S,10aS,11R,11aR)-, 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-tert-butylhexahydro-2,4,7b,11-tetrahydroxy-8-methyl- (8CI), Ginkgolide A, 1,7-dihydroxy-, (1β,7β)-, (1S,2R,3S,3aS,4R,6aR,7aR,7bR,8S,10aS,11R,11aR)-3-(1,1-Dimethylethyl)hexahydro-2,4,7b,11-tetrahydroxy-8-methyl-9H-1,7a-(epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 5H-Dicyclopenta[b,c]furan-3,5a(6H)-diacetic acid, 6-tert-butyl-3a-carboxyhexahydro-α5a,1,2,3,5,7,8-heptahydroxy-α3-methyl-, tri-γ-lactone (8CI), 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-(1,1-dimethylethyl)hexahydro-2,4,7b,11-tetrahydroxy-8-methyl-, [1R-(1α,2α,3β,3aS*,4β,6aα,7aα,7bα,8α,10aα,11α,11aR*)]-, BN 52022, Ginkgolide C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O11/c1-5-12(24)28-11-8(22)18-10-6(21)7(16(2,3)4)17(18)9(23)13(25)30-15(17)31-20(18,14(26)29-10)19(5,11)27/h5-11,15,21-23,27H,1-4H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,15+,17+,18-,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2[C@@H](O)[C@]34[C@@H]5OC(=O)[C@]3(O[C@@H]6OC(=O)[C@H](O)[C@]46[C@@H]([C@H]5O)C(C)(C)C)[C@@]12O |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.4 |
| Formel vikt | 440.1319 |
| Visa mer |