missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ginkgotoxin, TRC

Produktkod. 30240855
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240855 25 mg
30240707 250 mg
30240846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG38744825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1464-33-1
Molekylformel C9H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 183.2
Synonym 5-Hydroxy-4-(methoxymethyl)-6-methyl-3-pyridinemethanol, 4-Methoxypyridoxine;4'-Methoxypyridoxine, 4'-O-Methylpyridoxine;5-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine, alpha4-O-Methylpyridoxol
LEDER COCc1c(O)c(C)ncc1CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ginkgotoxin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-9(12)8(5-13-2)7(4-11)3-10-6/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.