Läs mer
Ginsenosid C-K, TRC
Produktkod. 30240650
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240650 50 mg
30240742 5 mg
30240628 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG41028050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39262-14-1
Molekylformel C36 H62 O8
Molekylvikt (g/mol) 622.87
Synonym β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-3,12-dihydroxydammar-24-en-20-yl, (3β,12β)-3,12-Dihydroxydammar-24-en-20-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Protopanaxadiol 20-O-D-glucopyranoside, 20(S)-Protopanaxadiol 20-O-β-D-glucopyranoside, 20-O-β-D-Glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol, 20-O-β-Glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol, 3-O-Deglucosylginsenoside F2, Compound k, Ginsenoside C-K, Ginsenoside IH901, Ginsenoside K, Ginsenoside M1, Ginsenoside compound K, Ginsenoside metabolite M1, IH 901, Protopanaxadiol 20-O-glucoside
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S)-2-[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-4,4,8,10,14-pentametyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]-6-metylhept-5-en-2-yl]oxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ginsenoside K
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,33-,34+,35+,36-/m0/s1
Formel vikt 622.4445