missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ginsenoside Rb2, MedChemExpress

Produktkod. 16448838
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16448838

Brand: Medchem Express HYN0040

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ginsenoside Rb2 is one of the main bioactive components of ginseng extracts. Rb2 can upregulate GPR120 gene expression. Ginsenoside Rb2 has antiviral effects.

Ginsenoside Rb2 is one of the main bioactive components of ginseng extracts. Rb2 can upregulate GPR120 gene expression. Ginsenoside Rb2 has antiviral effects.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ginsenoside Rb2
Fysisk form Solid
CAS 11021-13-9
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C53H90O22
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Ginsenoside C
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (92.66 mM) ∣DMSO : 9.5 mg/mL (8.80 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO[C@H](OC[C@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O)([H])CC6)C
Molekylvikt (g/mol) 1079.27
Formel vikt 1079.27
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.