Läs mer
Ginsenoside Rb2, MedChemExpress
Beskrivning
Ginsenoside Rb2 is one of the main bioactive components of ginseng extracts. Rb2 can upregulate GPR120 gene expression. Ginsenoside Rb2 has antiviral effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rb2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 11021-13-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C53H90O22 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Ginsenoside C |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (92.66 mM) ∣DMSO : 9.5 mg/mL (8.80 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Show More |