Läs mer
Ginsenosid Rb3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rb3 |
| CAS | 68406-26-8 |
| Molekylformel | C53 H90 O22 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-3-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-20-yl 6-O-β-D-xylopyranosyl-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,12β)-3-[(2-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-20-yl 6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside Rb3, Gypenoside IV |
| InChI formel | InChI=1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-69-45-41(65)34(58)26(57)21-68-45)24-11-16-52(7)33(24)25(56)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)36(60)28(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)35(59)27(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45-,46-,47-,48-,50-,51+,52+,53-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)C |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)-2-[[(3S,6R)-5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentametyl-17-[(2S)-6-metyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymetyl]oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,9,111,12,13,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl]oxan-3-yl]oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3, 4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 1079.27 |
| Formel vikt | 1078.5924 |