Läs mer
Ginsenoside Rc, MedChemExpress
Beskrivning
Ginsenoside Rc, one of major Ginsenosides from Panax ginseng, enhances GABA receptorA (GABAA)-mediated ion channel currents (IGABA). Ginsenoside Rc inhibits the expression of TNF-α and IL-1β.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rc |
| CAS | 11021-14-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C53H90O22 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Panaxoside Rc |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (92.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (46.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@](CC/C=C(C)/C)([C@]1([H])[C@]([C@H](O)C[C@@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@]2(C)CC[C@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@]6([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C4(C)C)([H])[C@@]3(C)CC1)O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1079.27 |
| Visa mer |