missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ginsenoside Rd, TRC

Produktkod. 30136258
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136258 25 mg
30004112 1 mg
30004183 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG38762025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 52705-93-8
Molekylformel C48 H82 O18
Molekylvikt (g/mol) 947.15
Synonym β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-20-(β-D-glucopyranosyloxy)-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,12β)-20-(β-D-Glucopyranosyloxy)-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 3-O-β-D-Glucopyranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranosyl-20-O-β-D-glucopyranosyldammar-24-ene-3β,12β,20S-triol, Chikusetsusaponin FK7, Ginsenoside Rd, Ginsenoside Rd1, Gypenoside VIII
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2S)-6-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
LEDER CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ginsenoside Rd
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C48H82O18/c1-22(2)10-9-14-48(8,66-42-39(60)36(57)33(54)26(20-50)62-42)23-11-16-47(7)31(23)24(52)18-29-45(5)15-13-30(44(3,4)28(45)12-17-46(29,47)6)64-43-40(37(58)34(55)27(21-51)63-43)65-41-38(59)35(56)32(53)25(19-49)61-41/h10,23-43,49-60H,9,11-21H2,1-8H3/t23-,24+,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,45-,46+,47+,48-/m0/s1
Formel vikt 946.5501
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.