Läs mer
Ginsenosid Rg1, Thermo Scientific™
Produktkod. 17535575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17535575 100 mg
1 options
Produktkod. 17535575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469151000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ginsenosid Rg1
CAS 22427-39-0
Kvantitet 100 mg
Smältpunkt 188 °C till 191 °C
Molekylformel C42 H72 O14
Formel vikt 801.02
MDL-nummer MFCD00210293
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Färg Färglös eller vit
Renhet ≥90 %
InChI-nyckel YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
LEDER CC(C)=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]3[C@H](C[C@@]21C)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S)-2-[(1S,3aR,3bR,5S,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7,11-dihydroxy-3a,3b,6,6,9a-pentamethyl-5-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 801.02