Läs mer
Ginsenosid Rg1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rg1 |
| CAS | 22427-39-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C42 H72 O14 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ginsenoside Rg1, Panaxoside A, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., Ginsenoside A2, Ginsenoside g1, Panaxoside Rg1, Panaxsaponin Rg1, Sanchinoside C1, Sanchinoside Rg1 |
| InChI formel | InChI=1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,56-37-34(52)32(50)30(48)25(19-44)55-37)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,39+,40+,41+,42-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5[C@H](C[C@@]34C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-4,4,8,10,14-pentametyl-17-[(2S)-6-metyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-6-yl]oxy]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 801.01 |
| Visa mer |