Läs mer
Ginsenoside Rh1, MedChemExpress
Beskrivning
Ginsenoside Rh1 (Prosapogenin A2) inhibits the expression of PPAR-γ, TNF-α, IL-6, and IL-1β.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rh1 |
| CAS | 63223-86-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H62O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Prosapogenin A2 Sanchinoside B2 Sanchinoside Rh1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (156.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]([C@@]12C)(C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)[C@@]4([H])C5(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)([H])[C@]4(CC[C@@H]5O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 638.87 |
| Visa mer |