Läs mer
Ginsenoside Rh3, MedChemExpress
Beskrivning
Ginsenoside Rh3 is a bacterial metabolite of Ginsenoside Rg5. Ginsenoside Rh3 treatment in human retinal cells induces Nrf2 activation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rh3 |
| CAS | 105558-26-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H60O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.67 mg/mL (11.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@H](/C(C)=C\C/C=C(C)/C)CC2)([H])[C@]3(CC[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 604.86 |
| Formel vikt | 604.86 |
| Visa mer |