Läs mer
Ginsenoside Rh4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ginsenoside Rh4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H60O8/c1-19(2)10-9-11-20(3)21-12-15-35(7)27(21)22(38)16-25-34(6)14-13-26(39)33(4,5)31(34)23(17-36(25,35)8)43-32-30(42)29(41)28(40)24(18-37)44-32/h10-11,21-32,37-42H,9,12-18H2,1-8H3/b20-11+/t21-,22-,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34-,35-,36-/m1/s1 |
| Formel vikt | 620.4288 |