missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ginsenoside Rk3, MedChemExpress

Produktkod. 16409188
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16409188 10 mg
16401598 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16409188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0906

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ginsenoside Rk3 is present in the roots Panax notoginseng herbs. Ginsenoside Rk3 significantly inhibits TNF-α-induced NF-κB transcriptional activity, with an IC50 of 14.24±1.30 μM in HepG2 cells.

Ginsenoside Rk3 is present in the roots Panax notoginseng herbs. Ginsenoside Rk3 significantly inhibits TNF-α-induced NF-κB transcriptional activity, with an IC50 of 14.24±1.30 μM in HepG2 cells.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ginsenoside Rk3
CAS 364779-15-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H60O8
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (161.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]([C@@]12C)(C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)[C@@]4([H])C5(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@H](C(CC/C=C(C)/C)=C)CC2)([H])[C@]4(CC[C@@H]5O)C
Molekylvikt (g/mol) 620.86
Formel vikt 620.86
Procent renhet 98.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.