Läs mer
Thermo Scientific™ Giolitti-Cantoni Broth (Dehydrated)
Produktkod. 11953932
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11953932 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11953932 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0523B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selectively enrich Staphylococcus aureus from foodstuffs with this easy-to-read medium.
Selectively enrich Staphylococcus aureus from food and feedstuffs when following ISO 6888-3:2003 with Thermo Scientific™ Oxoid™ Giolitti-Cantoni Broth (Dehydrated) when used with sterile solution of Potassium tellurite (SR0030). Mannitol and sodium pyruvate in the medium act as growth stimulants for staphylococci and aid detection of the organisms when present in small numbers1.
The growth of Gram-negative lactose-fermenting bacilli is inhibited by lithium chloride and Gram-positive bacilli are inhibited by potassium tellurite in combination with glycine.
Giolitti-Cantoni-buljong är en anaerob berikningsbuljong för Staphylococcus aureus i livsmedelsprover .
  • Selektiv: litiumklorid hämmar gramnegativa baciller, medan kaliumtellurit, i kombination med glycin, hämmar andra grampositiva organismer än stafylokocker.
  • Lättläst : förekomsten av koagulaspositiva stafylokocker indikeras av minskningen av tellurit, vilket resulterar i en svärtning av buljongen eller en svart fällning.
Giolitti-Cantoni-buljong rekommenderas för detektering av Staphylococcus aureus i torkad babymjölk och andra avvänjningsfoder där organismen bör saknas i 1 g testmaterial 2 .
Mediet är lämpligt för undersökning av kött och köttprodukter 3 . För detta ändamål måste koncentrationen av kaliumtellurit reduceras till 0,35 % och det rekommenderas att vikten av testprovet minskas till 0,1-0,01 g.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, IDF, ISO , NMKL.
Beskrivning Giolitti-Cantoni-buljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 9,2L medium
For Laboratory Use Only