Läs mer
MedChemExpress GIP, human
Produktkod. 16471928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16471928 5 mg
1 options
Produktkod. 16471928 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0276
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress GIP, human, a peptide hormone consisting of 42 amino acids, is a stimulator of glucose-dependent insulin secretion and a weak inhibitor of gastric acid secretion. GIP, human acts as an incretin hormone released from intestinal K cells in response to nutrient ingestion.
Specifikationer
CAS 100040-31-1
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvikt (g/mol) 4983.6 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Gastric Inhibitory Peptide (GIP), human