Läs mer
Novus Biologicals™ GIP Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18300515 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18300515
Brand: Novus Biologicals™ NBP317034PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 2695
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 25 kDa
Kvantitet 100 μg
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide
Gensymbol GIP
Forskningskategori Cell Biology, GPCR, Signal Transduction
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein GIP